安全性情報
860736E
Avanti
C24:1 mono-sulfo galactosyl(β) ceramide-d7 (d18:1/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1’-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7 (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H87D7N2O11S
分子量:
914.37
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
ethanol solution
包装
package of 1 × 100 μg (860736E-100UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860736E-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860736E-VAR:
860736E-100UG:4548173370019