Merck
860697P
Avanti
Lactosyl(β) Sphingosine-d7
Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powder
別名:
D-lactosyl-β-1,1’-D-erythro-sphingosine-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50D7NO12
CAS番号:
分子量:
630.82
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860697P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand (860697P)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
詳細
Lactosyl(β) sphingosine-d7 is a deuterated derivative of lactosyl(β) sphingosine.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860697P-BULK:
860697P-VAR:
860697P-1MG:
試験成績書(COA)