Merck
860073W
Avanti
C18:0 GM3-d5 (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand 860073W, methanol solution
別名:
C18:0 GM3 Ganglioside-d5 (synthetic, ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H106D5N3O21
CAS番号:
分子量:
1203.55
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (860073W-100ug)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860073W
濃度
0.1 mg/mL (860073W-100ug)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])=O)CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(C)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@@H](CO)O1.[
関連するカテゴリー
詳細
C18:0 GM3-d5 is a deuterated monosialodihexosylganglioside (GM3) ganglioside wherein the terminal ethyl (-CH2-CH3) protons of stearic acid are replaced by deuterium.
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860073W-100ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
860073W-100UG:4548173352398
860073W-BULK:
860073W-VAR:
文書ライブラリにアクセスする
Magali Pettazzoni et al.
PloS one, 12(7), e0181700-e0181700 (2017-07-28)
The biological diagnosis of sphingolipidoses currently relies on the measurement of specific enzymatic activities and/or genetic studies. Lysosphingolipids have recently emerged as potential biomarkers of sphingolipidoses and Niemann-Pick type C in plasma. We developed a sensitive and specific method enabling