Merck
860694P
Avanti
Sphinganine-1-Phosphate-d7
powder, Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
別名:
D-erythro-sphinganine-1-phosphate-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H33D7NO5P
CAS番号:
分子量:
388.53
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860694P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand (860694P)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](CCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])([NH3+])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1/i1D3,2D2,3D2
InChI Key
YHEDRJPUIRMZMP-GEZFCKIXSA-N
詳細
Sphinganine-1-phosphate-d7 is a deuterated derivative of Sphinganine-1-phosphate.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860694P-1MG:
860694P-VAR:
860694P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)