Merck
860619P
Avanti
CER6-2′S(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860619P, powder
別名:
N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H60D9NO5
CAS番号:
分子量:
580.97
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860619P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860619P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
詳細
CER6-2′S(d9), also known as N-(2′-(S)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-ribo-phytosphingosine is a deuterium-labeled skin ceramide standard.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860619P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860619P-1MG:
860619P-VAR:
860619P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)