安全性情報
330726P
Avanti
C13-dihydroceramide-d7(d18:0-d7/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-tridecanoyl-D-erythro-sphinganine-d7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H56D7NO3
CAS番号:
分子量:
504.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (330726P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
C13-dihydroceramide-d7 (d18:0-d7/13:0) is a deuterated derivative of C13-dihydroceramide.
生物化学的/生理学的作用
Dihydroceramide is involved in the regulation of autophagy, hypoxia and cell proliferation.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
330726P-VAR:
330726P-1MG:
330726P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dihydroceramides: from bit players to lead actors
Siddique M M, et al.
Test, 290(25), 15371-15379 (2015)