Merck
860590P
Avanti
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860590P, powder
別名:
D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H89NO13
CAS番号:
分子量:
888.22
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860590P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860590P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI Key
YVBUQOZKCCPFCZ-HSVHIEHGSA-N
アプリケーション
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1) or D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine has been used as a standard for structural analysis of glycosphingolipid containing unsaturated fatty acyl chain using ozone-induced dissociation-mass spectrometry (OzID-MS).
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860590P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860590P-BULK:
860590P-VAR:
860590P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)