Merck
860548P
Avanti
C18:1 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1(9Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860548P, powder
別名:
D-glucosyl-β-1,1′-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H79NO8
CAS番号:
分子量:
726.08
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860548P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860548P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H79NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-16,19-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b18-17-,31-29+/t35-,36+,37?,39+,40?,41?,42+/m0/s1
InChI Key
MVGFIPNJBNBHNC-CCJJRYRQSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860548P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
860548P-VAR:
860548P-BULK:
860548P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)