アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (850480C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850480C
濃度
10 mg/mL (850480C-10mg)
脂質タイプ
omega FAs
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
16:0-18:0 (6-7BR) PC (1-palmitoyl-2-(6,7-dibromo) stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is a brominated-PC lipid.
アプリケーション
16:0-18:0 (6-7BR) PC (1-palmitoyl-2-(6,7-dibromo) stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
- to prepare large unilamellar liposomes for parallax analysis
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments
- to study the effect of bromination at different positions along the fatty acid chains
生物化学的/生理学的作用
16:0-18:0 (6-7BR) PC (1-palmitoyl-2-(6,7-dibromo) stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) serves as a shallow quencher.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850480C-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850480C-10MG:
850480C-BULK:
850480C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Johanna C Karst et al.
The Journal of biological chemistry, 287(12), 9200-9212 (2012-01-14)
The adenylate cyclase (CyaA) toxin, one of the virulence factors secreted by Bordetella pertussis, the pathogenic bacteria responsible for whooping cough, plays a critical role in the early stages of respiratory tract colonization by this bacterium. The CyaA toxin is