Merck
850366C
Avanti
18:0 (9,10dibromo) PC
1,2-di-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1,2-di-(9,10-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H84NO8PBr4
CAS番号:
分子量:
1105.73
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (850366C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850366C
濃度
10 mg/mL (850366C-10mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
18:0 (9,10dibromo) PC (1,2-di-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) is a zwitterionic brominated phospholipid.
アプリケーション
18:0 (9,10dibromo) PC (1,2-di-(9,10-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • in the preparation of liposomes/small unilamellar vesicles (SUVs)
  • in the preparation of large unilamellar vesicles (LUVs) to facilitate vesicles sedimentation
  • as a component in liposomes
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylcholine (PC) forms a hydrophobic surface in the mucus by acting as a surfactant resulting in the inhibition of penetrance of bacteria.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850366C-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850366C-10MG:
850366C-BULK:
850366C-VAR:
試験成績書(COA)