安全性情報
8.02169
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
for synthesis
別名:
Decanoic acid, Capric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8COOH
CAS番号:
分子量:
172.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
206-376-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.13 hPa ( 79 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
29-32 °C
転移温度
flash point 147 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
690 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)CCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
296.6 °F - closed cup
引火点(℃)
147 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8021691000:
8021699999:
8021690000:
IN28021690500:
8021690100:
8021699010:
試験成績書(COA)