Merck
850310C
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
別名:
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C49H83NO6
CAS番号:
分子量:
782.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850310C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
濃度
10 mg/mL (850310C-25mg)
脂質タイプ
cationic lipids
headgroup modified lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains. It is a pH-sensitive lipid.
生物化学的/生理学的作用
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850310C-25MG:4548173355184
850310C-VAR:
850310C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)