アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850172P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850172P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850172P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C(C([2H])([2H])OP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850172P-500UG:
850172P-BULK:
850172P-100UG:
850172P-VAR:
試験成績書(COA)