アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 mg (840858P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (840858P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840858P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(39)45-35(34-44-46(40,41)42)33-43-36(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,35H,3-10,12,14-16,19-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t35-;/m1./s1
InChI Key
IYNPOFCKGPJAFU-HQFKUYMNSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840858P-BULK:
840858P-VAR:
840858P-100MG:
840858P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)