Merck
852449C
Avanti
18:1 dimethylacetal
9Z-octadecenal-dimethylacetal, chloroform
別名:
1,1-dimethoxy-(9Z)octadecene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40O2
CAS番号:
分子量:
312.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (852449C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 852449C
濃度
10 mg/mL (852449C-10mg)
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C20H40O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21-2)22-3/h11-12,20H,4-10,13-19H2,1-3H3
InChI Key
WBNMCUYSZJIEFY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
DMAs are an indirect marker of levels of plasmalogens in plasma and may be used as standards for quantitation of plasmalogen in biological samples.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (852449C-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852449C-10MG:4548173352657
852449C-BULK:
852449C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marina Moraitou et al.
Blood cells, molecules & diseases, 41(2), 196-199 (2008-05-27)
Plasmalogens represent a unique type of phospholipids characterized by the presence of a vinyl-ether bond at the sn-1 position of the glycerol backbone. Peroxisomes are essential in their biosynthesis. Their suggested functions include protection against oxidative stress, participation in signal
T Brosche
Archives of gerontology and geriatrics, 32(3), 283-294 (2001-06-08)
The precise role played by plasmalogen phospholipids (PL) of lipoproteins and cell membranes is not well understood. However, they might act as endogenous antioxidants in defending cell membranes and lipoproteins from reactive oxygen species. A decline of plasmalogen concentrations has