アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (840030C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840030C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840030C
濃度
10 mg/mL (840030C-10mg)
10 mg/mL (840030C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C18H34NO10P.Na/c1-3-5-7-9-16(20)26-11-14(29-17(21)10-8-6-4-2)12-27-30(24,25)28-13-15(19)18(22)23;/h14-15H,3-13,19H2,1-2H3,(H,22,23)(H,24,25);/q;+1/p-1/t14-,15+;/m1./s1
InChI Key
OPDYVXCKOQKYDZ-LIOBNPLQSA-M
詳細
アプリケーション
- to study its effect on α-syn (α-synuclein) oligomerization by DA (dopamine)
- to prepare phosphatidylserine (PS) liposomes
- as a phospholipid substrate to determine the kinetic parameters for phospholipase C by chromogenic assay
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840030C-VAR:
840030C-BULK:
840030C-10MG:4548173353418
840030C-25MG:4548173353425
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)