アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (852446C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 852446C
濃度
10 mg/mL (852446C-10mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C18H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19-2)20-3/h18H,4-17H2,1-3H3
InChI Key
LACZJJJYINHZIR-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
852446C-BULK:
852446C-10MG:4548173352633
852446C-VAR:
試験成績書(COA)