アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (840885C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840885C
濃度
10 mg/mL (840885C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C39H69O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(40)45-35-37(36-46-48(42,43)44)47-39(41)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11-14,17-20,37H,3-10,15-16,21-36H2,1-2H3,(H2,42,43,44);/q;+1/p-1/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-;/t37-;/m1./s1
InChI Key
UMYNPOZOTCNQKB-DKSSBCNHSA-M
詳細
アプリケーション
- has been used as a supplement in mouse chow to see changes in small intestine gene expression
- might be used in saposin-derived lipid nanoparticle (SapNP) formation
- might be used in vacuolar mimic lipid (VML) proteoliposomes used for content-mixing assays
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
840885C-BULK:
840885C-VAR:
840885C-25MG:4548173362038
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)