Merck
840537L
Avanti
18:1 SQDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Sulfoquinovosyldioleoylglycerol (d18)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H67D18NO12S
CAS番号:
分子量:
882.33
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
(DCM:Methanol (1:1) solution)
包装
pkg of 1 × 1 mg 840537L-1MG
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
lipidomics
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)