Merck
800855P
Avanti
1,3-18:0 D5 DG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
別名:
1,3-Dioctadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycerol-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C39H71D5O5
CAS番号:
分子量:
630.05
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (800855P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,3-18:0 D5 DG has been used for the preparation of liposomes. It has also been used as an internal standard for lipid extraction.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (800855P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
800855P-VAR:
800855P-1MG:
800855P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Lipidomics analysis of behavioral variant frontotemporal dementia: a scope for biomarker development
Kim W, et al.
Frontiers in Neurology, 9(3), 104-104 (2018)
The exchangeable apolipoprotein Nplp2 sustains lipid flow and heat acclimation in Drosophila
Rommelaere S, et al.
Cell Reports, 27(3), 886-899 (2019)