Merck
840534L
Avanti
18:1 DGDG(d18)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-Dioleoyl-3-β-D-galactopyranosyl-sn-glycerol (d18), Digalactosyldioleoylglycerol (d18)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H74D18O15
CAS番号:
分子量:
963.38
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
(DCM:Methanol (1:1) solution)
包装
pkg of 1 × 1 mg (840534L-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Lipidomics
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)