Merck
840419P
Avanti
16:0 Phosphatidylmethanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt), powder
別名:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H70O8PNa
CAS番号:
分子量:
684.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (840419P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 840419P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C36H71O8P.Na/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-35(37)42-32-34(33-43-45(39,40)41-3)44-36(38)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2;/h34H,4-33H2,1-3H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t34-;/m1./s1
InChI Key
JDEIVNUSWULHEB-MDYNBEAQSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
16:0 Phosphatidylmethanol (1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt)) may be used as a standard in ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) analysis for the quantification of phosphatidylethanols (PEths) in whole blood, venous/capillary-dried blood spots (V-DBS and C-DBS).
生物化学的/生理学的作用
Phosphatidylmethanol is an anionic lipid which binds to the Phospholipase D. It is categorized as an alkyl phosphate lipid under headgroup modified lipids.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840419P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
840419P-BULK:
840419P-VAR:
840419P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)