Merck
810393P
Avanti
Cholyl-Lys-Biotin
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Cholyl-L-Lysine Biotin, ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H69N5O8S
分子量:
780.07
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 x 1 mg (810393P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C([O-])=O)CCCCNC(CCCC[C@@]5([H])[C@@]6([H])NC(N[C@@]6([H])CS5)=O)=O)=O.[NH4+]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810393P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810393P-1MG:
810393P-VAR:
試験成績書(COA)