Merck
870340P
Avanti
DMG-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C112H194N26O32
CAS番号:
分子量:
2416.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 x 25 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Drug Delivery
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870340P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870340P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)