Merck
880146P
Avanti
N-TETAMINE-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N,N-ditetradecyl-polysarcosine-25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C103H184N26O25
分子量:
2186.72
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x25 mg (880146P-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
advanced drug delivery
脂質タイプ
polymerizable lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880146P-25MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880146P-25MG:
880146P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)