アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 x 1 mg (810392P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C(NCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCCNC(CCCC[C@@]5([H])[C@@]6([H])NC(N[C@@]6([H])CS5)=O)=O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H71N5O10S2.H3N/c1-24(27-12-13-28-37-29(22-34(50)42(27,28)3)41(2)16-15-26(48)20-25(41)21-32(37)49)11-14-36(52)45-30(39(53)44-18-19-59(55,56)57)8-6-7-17-43-35(51)10-5-4-9-33-38-31(23-58-33)46-40(54)47-38;/h24-34,37-38,48-50H,4-23H2,1-3H3,(H,43,51)(H,4
InChI Key
ZPGPYBOMTBEANV-PHIKSEGASA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
810392P-VAR:
810392P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)