アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCCCC1SCC(N2)C1NC2=O)NCCOCCOCCOCCO[NH3+].[Cl-]
関連するカテゴリー
特徴および利点
Biotin-dPEG®3-oxyamine.HCl allows biotin labeling of molecules with free aldehydes or ketones. Biotin-dPEG®3-oxyamine-containing products forms oximes. These reagents are highly useful for labeling carbohydrates, glycoproteins, and other molecules with biotin following oxidation of the carbohydrate or glycan with sodium periodate or by chemical installation of an aldehyde or ketone on the target molecule. The dPEG® spacer is a single molecular weight PEG (16.6 Å) that provides excellent water solubility while extending the biotin moiety away from the surface of the labeled molecule for enhanced binding to avidin or streptavidin.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)