Merck
810310C
Avanti
TopFluor TMR Cardiolipin
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
18:1(3)-12:0(12N-TopFluor TMR) Cardiolipin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C96H166BF2N5O19P2
分子量:
1805.12
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.26
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 100 mg (810310C-100UG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Fluorescence
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810310C-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)