Merck
810309P
Avanti
25-NBD cholest-4-en-3-one
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
25-[N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)methyl]amino]-27-norcholest-4-en-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H46N4O4
CAS番号:
分子量:
562.74
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 x 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810309P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810309P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)