アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810143C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810143C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810143C
濃度
1 mg/mL (810143C-1mg)
1 mg/mL (810143C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810143C-VAR:
810143C-1MG:4548173351537
810143C-5MG:4548173351544
810143C-BULK:
試験成績書(COA)