安全性情報
810301P
Avanti
TopFluor sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(E)-(2S,3R)-2-Amino-13-( dipyrrometheneboron difluoride)-tridec-4-ene-1,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H40BF2N3O2
CAS番号:
分子量:
475.42
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
アッセイ
99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 250 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810301P-250UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810301P-250UG:
試験成績書(COA)