アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810223C-250ug)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810223C
濃度
0.25 mg/mL (810223C-250ug)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
C12-NBD Glucosyl Ceramide is suitable for liposome preparation.
生物化学的/生理学的作用
Glucosyl ceramide (GlcCer) is produced by GlcCer synthase from ceramide in the cytosolic membranes of Golgi. In the luminal Golgi membrane, GlcCer participates in the generation of glycosphingolipids.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810223C-250ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810223C-BULK:
810223C-VAR:
810223C-250UG:4548174020388
最新バージョンのいずれかを選択してください:
The effects of chemically synthesized saposin C on glucosylceramide-beta-glucosidase
Yoneshige A, et al.
Clinical Biochemistry, 48(16-17), 1177-1180 (2015)
Glycosphingolipid synthesis requires FAPP2 transfer of glucosylceramide
D?Angelo G, et al.
Nature, 449(7158), 62-62 (2007)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
810223C-250UG | 4061837666902 |