主要文書
8.20763
Sigma-Aldrich
Mercaptosuccinic acid
for synthesis
別名:
Mercaptosuccinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH(SH)COOH
CAS番号:
分子量:
150.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
200-736-4
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
150-153 °C
溶解性
500 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3