安全性情報
810267P
Avanti
C11 TopFluorグルコシルセラミド
Avanti Research - A Croda Brand 810267P, powder
別名:
N-[11-(二フッ化ジピロメテンボロン)ウンデカノイル]-D-グルコシル-β1-1′-D-エリトロ-スフィンゴシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H80N3O8F2
CAS番号:
分子量:
865.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 250 μg (810267P-250ug)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810267P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
グルコシルセラミド(GlcCer)/セレブロシド/ガラクトシルセラミドは中性の極性脂質です。本化合物は、陰イオンおよび陽イオンモードでわずかにイオン化されます。本化合物は、最もシンプルなスフィンゴ糖脂質(GSL)であり、哺乳類組織で豊富に存在します。GlcCerは、ゴルジ体の細胞質側膜葉のGlcCer シンターゼ(GCS)により、Cerのグリコシル化を介して産生されます。
アプリケーション
C11 TopFluorグルコシルセラミドは、GLM IIモデルの標識として、および通常の巨大単層ベシクル(GUV)脂質混合物(GLM)の構成要素として使用するのに適しています。
生物化学的/生理学的作用
グルコシルセラミド(GlcCer)は、スフィンゴ糖脂質代謝経路に主要な役割を果たしています。本化合物は、細胞生理学の修飾に有用です。本化合物は、細胞維持および制御において細胞内メッセンジャーとして作用します。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810267P-250ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810267P-VAR:
810267P-250UG:
810267P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of Lipids by Electrospray Ionization Mass Spectrometry, Lipid Analysis
Lipid analysis (2012)
Effect of glucosylceramide on the biophysical properties of fluid membranes
Varela ARP, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1828(3), 1122-1130 (2013)
Omid Motabar et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 402(2), 731-739 (2011-10-29)
Glucocerebrosidase is a lysosomal enzyme that catalyzes the hydrolysis of glucosylceramide to form ceramide and glucose. A deficiency of lysosomal glucocerebrosidase due to genetic mutations results in Gaucher disease, in which glucosylceramide accumulates in the lysosomes of certain cell types.
Lipid segregation and membrane budding induced by the peripheral membrane binding protein annexin A2
Drucker P, et al.
Test, 288(34), 24764-24776 (2013)