アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (710337C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (710337C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 710337C
濃度
10 mg/mL (710337C-25mg)
5 mg/mL (710337C-5mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI Key
KMIXSFXJUMNKKR-IVOFNDPZSA-L
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
710337C-5MG:4548173372167
710337C-BULK:
710337C-25MG:4548174017302
710337C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
710337C-5MG | |
710337C-25MG |