Merck
700368P
Avanti
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid-d5
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanoic acid-d5, 3α,7α-dihydroxy-5β -cholestanate-d5, 3α,7α-dihydroxycholestanoic acid-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H41D5O4
分子量:
439.68
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700368P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
lipidomics
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700368P-1MG:
試験成績書(COA)