安全性情報
700268P
Avanti
Glycolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide, Lithocholylglycine, N-[(3α,5β)-3-Hydroxy-24-oxocholan-24-yl]glycine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43NO4
CAS番号:
分子量:
433.62
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 10 mg ((700268P-10MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700268P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700268P-BULK:
700268P-VAR:
700268P-10MG:
試験成績書(COA)