Merck
700217P
Avanti
Dehydrolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O3
CAS番号:
分子量:
374.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700127P-10MG))
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI Key
KIQFUORWRVZTHT-OPTMKGCMSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700217P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700217P-BULK:
700217P-10MG:
700217P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)