アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 10 mg (700238P-10MG))
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2=O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI Key
DXOCDBGWDZAYRQ-AURDAFMXSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700238P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700238P-10MG:
700238P-VAR:
700238P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)