Merck
700237P
Avanti
3-oxocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanoic acid-7α,12α-diol-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O5
CAS番号:
分子量:
406.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H38O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-14,16-20,22,26-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
OEKUSRBIIZNLHZ-DJDNIQJZSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700237P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
700237P-10MG:
700237P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)