安全性情報
700216P
Avanti
7-Ketodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol-7-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O5
CAS番号:
分子量:
406.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700216P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700216P-VAR:
700216P-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)