SMB00913
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid)
≥95% (HPLC)
別名:
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid), (3α,5β)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, 12-Dehydrodeoxycholic acid, 12-Oxolithocholic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholanic acid
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
品質
100
組成
(3α,5α)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, ≤100%
包装
pkg of 25 mg
色
white to beige
mp
165—167 °C
溶解性
methanol: 20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)C1CC[C@@]([C@]21C)([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SMB00913-BULK:
SMB00913-VAR:
SMB00913-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)