安全性情報
700096P
Avanti
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
cholest-5-ene-3β,7α,24(S)-triol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H46O3
CAS番号:
分子量:
418.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
詳細
7α,24(S)-dihydroxycholesterol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700096P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
7α,24(S)-dihydroxycholesterol (24(S)-dihydroxycholesterol) is synthetically synthesized via from E-α, β-enone from the starting compounds Arsonium ylide and J-tert-butyldimethylsilyloxy-bisnor-5-cholenaldehyde. This undergoes further changes to form 7α,24(S)-dihydroxycholesterol.
生物化学的/生理学的作用
7α,24(S)-dihydroxycholesterol (24(S)-dihydroxycholesterol) is a ligand for liver X receptor (LXR) and binds to the ligand binding domain of LXRα and LXRβ.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700096P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
700096P-VAR:
700096P-1MG:
700096P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Simple, stereocontrolled syntheses of 24 (S), 25-epoxy-22 (R)-hydroxycholesterol, 22 (R), 24 (S)-dihydroxycholesterol and diastereomers, new ligands for binding and activation of LXRs
Corey EJ and Grogan MJ
Tetrahedron Letters, 39(51), 9355-9356 (1998)