Merck
791113P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Co)
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), powder
別名:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] cobalt salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C53H93CoN2O15
CAS番号:
分子量:
1057.24
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 10 mg (791113P-10MG)
package of 1 × 5 mg (791113P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COC(CCC(NCCCCC(C(O)=O)(N12(C3)CC(O1OO2C3=O)=O)[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O.[Co]
関連するカテゴリー
詳細
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (DGS-NTA) is a multivalent cationic lipid.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-5MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-10MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
791113P-5MG:
791113P-10MG:
791113P-VAR:
791113P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lipid gene nanocarriers for the treatment of skin diseases: current state-of-the-art
Bellefroid C, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (2019)