アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (810332C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810332C-5mg)
pkg of 5 × 2 mL (810332C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810332C
濃度
1 mg/mL (810332C-10mg)
1 mg/mL (810332C-1mg)
1 mg/mL (810332C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- to spike human serum
- to prepare concentrated lipid mix, PC:PE:fluoPE to assess basal binding properties and PC:PE:fluoPE:PIP to assess specific binding properties of the protein to each phosphoinositides (PIP)
- to prepare the large unilamellar vesicles (LUVs)
- in the preparation of fluorescent phosphoinositide?containing liposomes
- for fluorescent labeling of total lipids to the initial liposome formulation mixture
- in the formulation of pegylated magneto-liposomes (MLs) and transferrin (Tf) embedding
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810332C-5MG:4548174017951
810332C-1MG:4548174017944
810332C-BULK:
810332C-VAR:
810332C-10MG:4548174017968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)