安全性情報
330735W
Avanti
SphingoSPLASH II LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
Avanti Research - A Croda Brand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1x1 ea (330735W-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Component Data Table Below
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 860732P3-Keto sphinganine-d7 (d18:0, HCl salt), Avanti Research - A Croda Brand 3.43 µ/mLSDS
  • 860658Psphinganine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860658P, powder 3.0855 µ/mLSDS
  • 860657Psphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860657P, powder 3.0654 ug/mlSDS
  • 860734P4E,14Z-Sphingadiene-d7, Avanti Research - A Croda Brand 3.0453 ug/mlSDS
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330735W-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)