安全性情報
181121C
Avanti
Sunflower PA
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) PA(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
由来生物
(Sunflower)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (181121C-25MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL
密度
1.49 g/cm3
官能基
phospholipid
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)([O-])=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
InChI Key
IYNPOFCKGPJAFU-HQFKUYMNSA-M
アプリケーション
Lipids research
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (181121C-25MG)
アナリシスノート
Average Fatty Acid Distribution: 9.4% - 16:0; 2.8% - 18:0; 19.8% - 18:1; 67.4% - 18:2; 0.1% - 18:3; 0.1% - 20:0; 0.1% - 20:1; 0.3% 22:0
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
181121C-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)