Merck
1381119
USP
メナキノン-7
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ビタミンK2-(MK-7), (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-ヘプタメチル-2,6,10,14,18,22,26-オクタコサヘプタエニル)-3-メチル-1,4-ナフタレンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H64O2
CAS番号:
分子量:
649.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
menaquinone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)/C)/C)/C)C
InChI
1S/C46H64O2/c1-34(2)18-12-19-35(3)20-13-21-36(4)22-14-23-37(5)24-15-25-38(6)26-16-27-39(7)28-17-29-40(8)32-33-42-41(9)45(47)43-30-10-11-31-44(43)46(42)48/h10-11,18,20,22,24,26,28,30-32H,12-17,19,21,23,25,27,29,33H2,1-9H3/b35-20+,36-22+,37-24+,38-26+,39-28+,40-32+
InChI Key
RAKQPZMEYJZGPI-LJWNYQGCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のMSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
このUSP標準品は、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
以下に示した米国薬局方(USP)モノグラフの記載に従って、標準溶液の調製にも使用されます:
  • メナキノン-7
  • Bacillus subtilis subsp. subtilis メナキノン-7抽出物
  • メナキノン-7錠
  • メナキノン-7カプセル
アナリシスノート
本製品は検査および分析専用です。ヒトまたは動物への投与を目的としたものではありません。また何らかの疾病の診断や治療・治癒に使用することはできません。
免責事項
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1381119-3X50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Menaquinone-7
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(4), 5146-5146 (2020)
Bacillus subtilis subsp. subtilis Menaquinone-7 Extract
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(3), 5152-5152 (2015)