PHR1721
Terazosin Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1-(4-アミノ-6,7-ジメトキシ-2-キナゾリニル)-4-[(テトラヒドロ-2-フラニル)カルボニル]ピペラジン 塩酸塩 二水和物
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0000621
traceable to USP 1643452
APIファミリー
terazosin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O.O.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4CCCO4
InChI
1S/C19H25N5O4.ClH.2H2O/c1-26-15-10-12-13(11-16(15)27-2)21-19(22-17(12)20)24-7-5-23(6-8-24)18(25)14-4-3-9-28-14;;;/h10-11,14H,3-9H2,1-2H3,(H2,20,21,22);1H;2*1H2
InChI Key
NZMOFYDMGFQZLS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
Terazosin Hydrochloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the quantification of the analyte in pharmaceutical formulations using high-performance thin layer chromatography.
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1721-1G:
PHR1721-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)