アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (330271P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([C@H]3O)([2H])[2H])(C)[C@@](CC2)([H])C3([2H])[2H])([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
InChI Key
WVULKSPCQVQLCU-JHVXYEQYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
330271P-VAR:
330271P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
330271P-1MG | 4065269397113 |